Stampa…
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
PC301100-100G PC301100-25G PC301100-5G
APOSPC301100-100GEA 161 EUR
APOSPC301100-100G APOSPC301100-25G APOSPC301100-5G
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₈ClFN₂O₃
Peso molecolare: 282,6600 g/mol
Punto di fusione: 222…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458865
CAS Number: 100361-18-0