Stampa…
Dimethyl dodecafluorosuberate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3011-100G PC3011-25G PC3011-5G
APOSPC3011-100GEA 1360 EUR
APOSPC3011-100G APOSPC3011-25G APOSPC3011-5G
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dimethyl dodecafluorosuberate
Formula: C₁₀H₆F₁₂O₄
Punto di ebollizione: 152 °C/60mmHg
Punto di fusione: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044088
CAS Number: 2062-20-6