Stampa…
2-(Dimethylamino)-6-fluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3009J-1G PC3009J-5G
APOSPC3009J-1GEA 43.7 EUR
APOSPC3009J-1G APOSPC3009J-5G
2-(Dimethylamino)-6-fluorobenzonitrile 97%
2-(Dimethylamino)-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₉FN₂
Punto di ebollizione: 131…135 °C/5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052221
CAS Number: 96994-73-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III