Stampa…
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300970-1G PC300970-250MG
APOSPC300970-1GEA 335 EUR
APOSPC300970-1G APOSPC300970-250MG
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₂BrF₂NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26099166
CAS Number: 1644281-87-7