Stampa…
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3009-1G PC3009-25G PC3009-5G
APOSPC3009-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3009-1G APOSPC3009-25G APOSPC3009-5G
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Punto di fusione: 168…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095100
CAS Number: 352534-79-3