Stampa…
Ethyl-2-hydroxy-4-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300809-1G PC300809-250MG
APOSPC300809-1GEA 193 EUR
APOSPC300809-1G APOSPC300809-250MG
Ethyl-2-hydroxy-4-fluorobenzoate
Ethyl-2-hydroxy-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06205199
CAS Number: 1737-21-9