Stampa…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-iodo-3-(trifluoromethyl)pyrazole, 1H-Pyrazole, 4-iodo-3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole, 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC300801-1G PC300801-5G PC300801-10G PC300801-25G
APOSPC300801-1GEA 118 EUR
APOSPC300801-1G APOSPC300801-5G APOSPC300801-10G APOSPC300801-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Formula: C₄H₂F₃IN₂
Peso molecolare: 261,974 g/mol
Punto di fusione: 137…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064883
CAS Number: 866638-72-4