Stampa…
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3008-100MG PC3008-250MG
APOSPC3008-100MGEA 29.2 EUR
APOSPC3008-100MG APOSPC3008-250MG
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
Peso molecolare: 330,74 g/mol
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052283
CAS Number: 166964-31-4
UN: 1759
ADR: 8,III