Stampa…
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC300799-1G PC300799-250MG PC300799-5G
APOSPC300799-1GEA 114 EUR
APOSPC300799-1G APOSPC300799-250MG APOSPC300799-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Peso molecolare: 337,697 g/mol
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774164
CAS Number: 874839-13-1
UN: 3261
ADR: 8,III