Stampa…
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Butylamino)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC300792-1G PC300792-250MG PC300792-5G
APOSPC300792-1GEA 232 EUR
APOSPC300792-1G APOSPC300792-250MG APOSPC300792-5G
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formula: C₁₀H₁₂ClF₃N₂
Peso molecolare: 252,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11119963
CAS Number: 1041535-26-5