Stampa…
2-(4-Bromophenoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC300753-1G PC300753-5G
APOSPC300753-1GEA 152 EUR
APOSPC300753-1G APOSPC300753-5G
2-(4-Bromophenoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-(4-Bromophenoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₂H₇BrF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10703540
CAS Number: 1086376-15-9