Stampa…
Ethyl-2-amino-4-trifluoromethylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-trifluoromethylbenzoate
PC300714-1G PC300714-5G
APOSPC300714-1GEA 126 EUR
APOSPC300714-1G APOSPC300714-5G
Ethyl-2-amino-4-trifluoromethylbenzoate 95%
Ethyl-2-amino-4-trifluoromethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 233,1900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08274771
CAS Number: 65568-55-0