Methyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate, 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzoic acid methyll ester
PC300713-1G
PC300713-5G
APOSPC300713-1GEA
62.6
EUR
APOSPC300713-1G
APOSPC300713-5G
Methyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula:
C₉H₈F₃NO₂ Peso molecolare: 219,1605 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08543939 CAS Number: 61500-87-6 |