Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300708-1G PC300708-5G PC300708-25G
APOSPC300708-1GEA 14.7 EUR
APOSPC300708-1G APOSPC300708-5G APOSPC300708-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660166
CAS Number: 886500-80-7