2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BF₄O₂ Punto di fusione: 113…115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094995 CAS Number: 503309-11-3 |