Stampa…
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC300693-1G PC300693-10G PC300693-5G
APOSPC300693-1GEA 217 EUR
APOSPC300693-1G APOSPC300693-10G APOSPC300693-5G
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₆H₇F₃N₄
Peso molecolare: 192,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20037418
CAS Number: 1372711-01-7