1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidin-4-one
PC300676-10G
PC300676-1G
PC300676-5G
APOSPC300676-10GEA
663
EUR
APOSPC300676-10G
APOSPC300676-1G
APOSPC300676-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formula:
C₁₀H₁₀F₃N₃O Peso molecolare: 245,21 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09027162 CAS Number: 937604-44-9 |