Stampa…
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC300675-1G PC300675-5G PC300675-10G
APOSPC300675-1GEA 141 EUR
APOSPC300675-1G APOSPC300675-5G APOSPC300675-10G
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
Formula: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O
Peso molecolare: 309,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203913
CAS Number: 215434-40-5