Stampa…
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
PC300664-1G PC300664-250MG
APOSPC300664-1GEA 190 EUR
APOSPC300664-1G APOSPC300664-250MG
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₆F₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09042650
CAS Number: 863675-89-2