Stampa…
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC300644-1G PC300644-250MG
APOSPC300644-1GEA 116 EUR
APOSPC300644-1G APOSPC300644-250MG
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₇F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01311991
CAS Number: 383907-17-3