Stampa…
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC300639-1G PC300639-5G
APOSPC300639-1GEA 176 EUR
APOSPC300639-1G APOSPC300639-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃N₄O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505058
CAS Number: 1215564-15-0