Stampa…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC300636-1G PC300636-250MG
APOSPC300636-1GEA 186 EUR
APOSPC300636-1G APOSPC300636-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆F₃NO
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035943
CAS Number: 545394-83-0