Stampa…
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenylamine
PC300623-10G PC300623-5G PC300623-1G
APOSPC300623-10GEA 406 EUR
APOSPC300623-10G APOSPC300623-5G APOSPC300623-1G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO
Peso molecolare: 253,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08688475
CAS Number: 106877-21-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III