Stampa…
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(4-Fluorophenoxy)phenyl)methanol
PC300610-1G PC300610-5G
APOSPC300610-1GEA 186 EUR
APOSPC300610-1G APOSPC300610-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Formula: C₁₃H₁₁FO₂
Punto di fusione: 66…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11190422
CAS Number: 167091-96-5