Stampa…
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC300609-1G PC300609-5G
APOSPC300609-1GEA 80 EUR
APOSPC300609-1G APOSPC300609-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO₂
Peso molecolare: 216,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631896
CAS Number: 137736-06-2