Stampa…
(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC300595-1G PC300595-5G
APOSPC300595-1GEA 149 EUR
APOSPC300595-1G APOSPC300595-5G
(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10703545
CAS Number: 1086376-57-9