Stampa…
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC300583-10G PC300583-1G PC300583-5G
APOSPC300583-10GEA 672 EUR
APOSPC300583-10G APOSPC300583-1G APOSPC300583-5G
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formula: C₁₀H₁₂ClF₃N₂
Peso molecolare: 252,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11118518
CAS Number: 1036594-37-2