Stampa…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300578-1G PC300578-5G PC300578-10G
APOSPC300578-1GEA 94.5 EUR
APOSPC300578-1G APOSPC300578-5G APOSPC300578-10G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Formula: C₈H₈ClF₃N₂O
Peso molecolare: 240,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568236
CAS Number: 1053656-91-9