Stampa…
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300575-1G PC300575-250MG
APOSPC300575-1GEA 151 EUR
APOSPC300575-1G APOSPC300575-250MG
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Formula: C₉H₅F₃N₂O₂·xH₂O
Punto di fusione: 232…234 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22682817
CAS Number: 1018828-72-2