Stampa…
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300561-1G PC300561-5G
APOSPC300561-1GEA 58 EUR
APOSPC300561-1G APOSPC300561-5G
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formula: C₈H₈ClF₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11122453
CAS Number: 1042499-48-8