Stampa…
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC300560-5G PC300560-1G
APOSPC300560-5GEA 107 EUR
APOSPC300560-5G APOSPC300560-1G
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formula: C₇H₆ClF₃N₂
Peso molecolare: 210,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06375956
CAS Number: 89810-01-5