Stampa…
Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300550-1G PC300550-5G
APOSPC300550-1GEA 176 EUR
APOSPC300550-1G APOSPC300550-5G
Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀F₃NO₂S
Peso molecolare: 289,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505029
CAS Number: 1217018-83-1