Stampa…
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300548-1G PC300548-5G
APOSPC300548-1GEA 141 EUR
APOSPC300548-1G APOSPC300548-5G
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Formula: C₁₀H₉ClF₃NO₂S
Peso molecolare: 299,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03153507
CAS Number: 380453-90-7