Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300546-1G
PC300546-5G
APOSPC300546-1GEA
154
EUR
APOSPC300546-1G
APOSPC300546-5G
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula:
C₁₂H₉F₃O₂S Peso molecolare: 274,26 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11100111 CAS Number: 1002355-89-6 |