Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300545-1G
PC300545-5G
PC300545-10G
APOSPC300545-1GEA
139
EUR
APOSPC300545-1G
APOSPC300545-5G
APOSPC300545-10G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula:
C₁₂H₉F₃O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11100110 CAS Number: 1132650-51-1 |