5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₁₀F₃NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01569312 CAS Number: 874765-55-6 |