Stampa…
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC300522-1G PC300522-5G
APOSPC300522-1GEA 94.4 EUR
APOSPC300522-1G APOSPC300522-5G
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Formula: C₁₁H₈F₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00169478
CAS Number: 298217-69-3