Stampa…
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300520-1G PC300520-5G PC300520-25G
APOSPC300520-1GEA 23.4 EUR
APOSPC300520-1G APOSPC300520-5G APOSPC300520-25G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid 96%
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865138
CAS Number: 144061-16-5