Stampa…
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-trifluoromethylphenol, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300505-1G PC300505-5G
APOSPC300505-1GEA 102 EUR
APOSPC300505-1G APOSPC300505-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₃Br₂F₃O
Peso molecolare: 319,901 g/mol
Punto di fusione: 51…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09261146
CAS Number: 35852-57-4