N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3004-25G
PC3004-5G
APOSPC3004-25GEA
583
EUR
APOSPC3004-25G
APOSPC3004-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine
Formula:
C₁₄H₁₇F₂NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672519 CAS Number: 205445-51-8 |