Stampa…
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3003-1G PC3003-5G
APOSPC3003-1GEA 116 EUR
APOSPC3003-1G APOSPC3003-5G
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆F₃NO₃
Punto di fusione: 201…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00276997
CAS Number: 175203-84-6