Stampa…
4-Fluoroveratrole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
PC3002-100G PC3002-25G PC3002-10G
APOSPC3002-100GEA 483 EUR
APOSPC3002-100G APOSPC3002-25G APOSPC3002-10G
4-Fluoroveratrole 98%
4-Fluoroveratrole
Formula: C₈H₉FO₂
Peso molecolare: 156,16 g/mol
Punto di ebollizione: 120…123 °C/45mmHg
Densità: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012201
CAS Number: 398-62-9