Stampa…
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3001-25G PC3001-5G
APOSPC3001-25GEA 84.1 EUR
APOSPC3001-25G APOSPC3001-5G
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene 98%
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene
Formula: C₈H₉FO₂
Punto di ebollizione: 119…121 °C/40mmHg
Punto di fusione: 23…26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042487
CAS Number: 82830-49-7