Stampa…
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC300003-1G PC300003-250MG PC300003-500MG
APOSPC300003-1GEA 223 EUR
APOSPC300003-1G APOSPC300003-250MG APOSPC300003-500MG
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₃ClFN
Punto di fusione: 169…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035278
CAS Number: 1978-61-6
EINECS: 217-836-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III