Stampa…
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC300002-1G PC300002-5G PC300002-10G
APOSPC300002-1GEA 164 EUR
APOSPC300002-1G APOSPC300002-5G APOSPC300002-10G
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₂FNO₃
Peso molecolare: 237,23 g/mol
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07359954
CAS Number: 63674-46-4