Stampa…
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3000-5G PC3000-1G
APOSPC3000-5GEA 143 EUR
APOSPC3000-5G APOSPC3000-1G
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₉H₁₀F₂O₃S
Punto di fusione: 30…31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038284
CAS Number: 135206-84-7