Stampa…
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2998-25G PC2998-5G PC2998-100G
APOSPC2998-25GEA 89.9 EUR
APOSPC2998-25G APOSPC2998-5G APOSPC2998-100G
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₄
Punto di fusione: 217…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095129
CAS Number: 872460-12-3