Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
PC2997-1G PC2997-25G PC2997-5G
APOSPC2997-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2997-1G APOSPC2997-25G APOSPC2997-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClF₃O₃
Peso molecolare: 240,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656267
CAS Number: 1022922-16-2