Stampa…
2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Carboxy-5-flourophenylboronic acid
PC2996-1G PC2996-5G
APOSPC2996-1GEA 87.3 EUR
APOSPC2996-1G APOSPC2996-5G
2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656266
CAS Number: 874290-62-7