Stampa…
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Acetyl-2-fluorophenyl)boronic acid
PC2994-5G PC2994-10G
APOSPC2994-5GEA 132 EUR
APOSPC2994-5G APOSPC2994-10G
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₃
Peso molecolare: 181,9567 g/mol
Punto di fusione: 112…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06656263
CAS Number: 870777-29-0